アッセイ
≥98.5% (GC)
光学活性
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ヒト体内でのニコチンの主な代謝物です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
74003-BULK:
74003-25MG:
74003-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acta odontologica Scandinavica, 78(4), 256-264 (2019-11-30)
Objective: The aim was to examine oral mechanical and gustatory sensitivities in adult smokers and to estimate salivary levels of cotinine by tobacco consumption. A total of 54 adults (20-45 years old; 28 males/26 females) were divided into two sex-paired groups: