Merck
61793
SAFC
2-ケト-D-グルコース
≥98.0% (TLC)
別名:
D-グルコソン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O6
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
100
200
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
solid
white to beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-ケト-D-グルコース(D-グルコソン)は抗生物質コルタルセロンの生成に至る二次代謝経路の重要な中間体です。 D-グルコソンはヘキソキナーゼの確認、識別および解析に使用できる可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
2-ケト-D-グルコースは抗生物質β-ピロンコルタルセロンに至る二次代謝経路の重要な中間体です。この抗生物質は、真菌の細菌に対する防御をもたらします。D-グルコースがピラノース2オキシダーゼにより酵素的に酸化されると、希少な糖と見なされる2-ケト-D-グルコースが生成します
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な単糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61793-500ML:
61793-BULK:
61793C-BULK:
61793-100MG:
61793-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Cellulose Chemistry and Properties: Fibers, Nanocelluloses and Advanced Materials, 178-178 (2012)
G Treitz et al.
Journal of biotechnology, 85(3), 271-287 (2001-02-15)
The enzymatic oxidation of D-glucose to 2-keto-D-glucose (D-arabino-hexos-2-ulose, D-glucosone) is of prospective industrial interest. Pyranose oxidase (POx) from Peniphora gigantea is deactivated during the reaction. To develop a kinetic model including the main reaction and the enzyme inactivation, possible side-reactions
Torbjörn Linden et al.
Kidney international, 62(2), 697-703 (2002-07-12)
Bioincompatible glucose degradation products (GDPs) in fluids for peritoneal dialysis (PD) develop during sterilization and storage. Their biological activity has successfully been monitored through the use of various in vitro methods but their molecular and chemical nature is less well
Teruyuki Usui et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 71(9), 2162-2168 (2007-09-11)
Glyceraldehyde (GLA) was determined in glucose degradation and glycation. GLA was detected as a decahydroacridine-1,8-dione derivative on reversed phase HPLC using cyclohexane-1,3-dione derivatizing reagent. The glucose-derived GLA level was higher than the glycation-derived GLA level, because GLA was converted to
Fungal pyranose oxidases: occurrence, properties and biotechnical applications in carbohydrate chemistry
Giffhorn F
Applied Microbiology and Biotechnology, 54(6), 727-740 (2000)