アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
≤10.0% water (Karl Fischer)
色
white
溶解性
water: ~50 g/L
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].OCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h3-5,7,9-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t3-,4+,5-;/m1./s1
InChI Key
GSFHMOMWXNDPMM-YMDUGQBDSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K4125-1G-PW:
K4125-1G:
K4125-5G-PW:
K4125-5G:
K4125-BULK:
K4125-500MG:
K4125-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック