Merck
K6250
Sigma-Aldrich
2-ケト-D-グルコン酸 ヘミカルシウム塩 水和物
別名:
D-アラビノ-2-ヘキスロピラノソン酸 ヘミカルシウム塩 水和物, カルシウム 2-ケト-D-グルコナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9O7 · ½Ca · xH2O
CAS番号:
分子量:
213.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3808734
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99% (TLC)
品質水準
形状
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
溶解性
water: 49-51 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
InChI Key
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K6250-1G:
K6250-1G-PW:
K6250-5G:
K6250-5G-PW:
K6250-10G:
K6250-BULK:
K6250-10G-PW:
K6250-VAR:
試験成績書(COA)