Merck
P-914
Supelco
(±)-Propoxyphene-D11 solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)-Propoxyphene-D11 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22D11H18NO2
分子量:
350.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(O[C@]([C@H](C)CC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(CC1=CC=CC=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=O
InChI
1S/C22H29NO2/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3/i3D3,4D3,7D,10D,11D,14D,15D
InChI Key
XLMALTXPSGQGBX-WZSNXJEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Also known as dextropropoxyphene, propoxyphene is an opioid analgesic drug intended for treatment of mild pain. In combination with either paracetamol or aspirin, dextropropoxyphene is sold under trade names including Darvocet-N® and Darvon®. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as an internal standard in propoxyphene testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in urine drug testing, pain prescription monitoring, forensic analysis, or clinical toxicology.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Darvocet-N is a registered trademark of AAIPharma LLC
Darvon is a registered trademark of Xanodyne Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-914-1ML:
P-914-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
P-914-1ML4061834261803