Merck
473936
Sigma-Aldrich
N-メチルホルムアミド
99%
別名:
N-ホルミルメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONHCH3
CAS番号:
分子量:
59.07
Beilstein:
1098352
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChI Key
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルムアミド誘導体であるN-メチルホルムアミド(NMF)は、有機溶媒として広く使用されています。NMF分子はC=OとN-Hが含まれているため、プロトン供与体および受容体として働くことができます。マウスを用いて抗腫瘍活性が評価されています。NMFの光学ヘテロダイン検出光学Kerr(カー)効果(OHD-OKE:Optical-heterodyne-detected optical Kerr effect)の分光評価が報告されています。高誘電率、高溶解性、低伝導率および両性の性質などの重要な物理的特性により、キャピラリー電気泳動研究での分離媒体としての使用に適しています。
アプリケーション
以下の調製に、N-メチルホルムアミドが使用される場合があります:
  • Li2S-P2S5固体電解質(SE)
  • プロトン化層状ケイ酸塩(magadiite)の層間凝縮物質
  • Li3PS4固体電解質
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
473936-100ML:
473936-2.5L:
473936-250ML:
473936-1L:
473936-VAR:
473936-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liquid-phase synthesis of a Li3PS4 solid electrolyte using N-methylformamide for all-solid-state lithium batteries.
Teragawa S, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(14), 5095-5099 (2014)
N-methylformamide as a separation medium in capillary electrophoresis.
Jansson M and Roeraade J.
Chromatographia, 40(3-4), 163-169 (1995)
Interlayer condensation of protonated layered silicate magadiite through refluxing in N-methylformamide.
Asakura Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 88(9), 1241-1249 (2015)
Preparation of Li2S-P2S5 solid electrolyte from N-methylformamide solution and application for all-solid-state lithium battery.
Teragawa S, et al.
Journal of Power Sources, 248, 939-942 (2014)
Femtosecond dynamics of hydrogen-bonding solvents. Formamide and N-methylformamide in acetonitrile, DMF, and water.
Chang JY and Castner Jr EW.
J. Chem. Phys. , 99(1), 113-125 (1993)