Merck
713457
Sigma-Aldrich
(ヨードメチル)シクロプロパン
≥95.0% (GC)
別名:
ヨウ化シクロプロピルメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5CH2I
CAS番号:
分子量:
182.00
Beilstein:
1900420
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.542
官能基
iodo
SMILES記法
ICC1CC1
InChI
1S/C4H7I/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
713457-BULK:
713457-VAR:
713457-1G:4548173998787
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)