About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2I
CAS番号:
分子量:
198.05
Beilstein:
1718796
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
密度
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChI Key
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヨード-2,2-ジメチルプロパンのカップリングのメカニズムは、電気化学的に生成されたニッケル(0)錯体プロモーター[Ni(PPh3)4]により実施されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
301086-BULK:
301086-25G:4548173987675
301086-VAR:
301086-5G:4548173987682
この製品を見ている人はこちらもチェック
Coupling of organic halides electrocatalyzed by the Ni II/Ni I/Ni 0-PPh 3 system. A mechanistic study based on an electroanalytical approach.
Schiavon G, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 1074-1081 (1981)