Merck
476447
Sigma-Aldrich
1-ヨード-3-メチルブタン
97%
別名:
イソアミルヨージド, イソペンチルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH2I
CAS番号:
分子量:
198.05
Beilstein:
1730990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
密度
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CC(C)CCI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F
引火点(℃)
40 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
476447-BULK:
476447-10G:4548173994413
476447-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The far ultra-violet spectra of some branched chain iodo-alkanes, iodo-cyclo-alkanes, fluoro-iodo-alkanes and iodo-alkenes.
Boschi RA and Salahub DR.
Molecular Physics, 24(4), 735-752 (1972)
Ultrasound mediated synthesis of a few naturally occurring compounds.
Singh J, et al.
Indian J. Chem. B, 40(5), 386-390 (2001)
Ketoreductases in the synthesis of valuable chiral intermediates: application in the synthesis of α-hydroxy β-amino and β-hydroxy γ-amino acids.
Kambourakis S and Rozzell JD.
Tetrahedron, 60(3), 663-669 (2004)
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Crowder GA and Jalilian MR .
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)