About This Item
化学式:
(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
184.02
Beilstein:
505950
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CC(C)(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI Key
ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-ヨード-2-メチルプロパンは、水酸化カリウム溶液中でニッケル-アルミニウム合金による還元的脱ハロゲン化により分解されました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245798-BULK:
245798-100G:4548173933801
245798-VAR:
245798-25G:4548173933818
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael H Abraham et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 23(5), 3311-3320 (2021-02-03)
We have obtained properties (or descriptors) of the transition states in the solvolysis of tert-butyl chloride, bromide and iodide. We show that all three transition states, in both protic and in aprotic solvents, are highly dipolar and are strong hydrogen
G Lunn et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 52(6), 252-257 (1991-06-01)
Two techniques were investigated for degrading a number of halogenated compounds of commercial and research importance. Reductive dehalogenation with nickel-aluminum alloy in potassium hydroxide solution was used to degrade iodomethane, chloroacetic acid, trichloroacetic acid, 2-chloroethanol, 2-bromoethanol, 2-chloroethylamine, 2-bromoethylamine, 1-bromobutane, 1-iodobutane