詳細
ヨウ化ナトリウム(NaI)は、陽イオンとしてのナトリウム(Na+)および陰イオンとしてのヨウ化物(I-)を結晶空間に等量加えたものからなる、水溶性のイオン化合物です。工業的には、酸性のヨウ化物を水酸化ナトリウム(NaOH)と反応させてNaI塩を形成させることによって製造されます。この化合物はヨウ素よりも毒性が低く、保存および取扱いが容易です。
アプリケーション
NaIは、乳化重合の調節剤の調製で前駆体として使用することができます。また、色素増感太陽電池(DSSC)を製造するための液体電解質の開発で、無機塩としても使用することができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
409286-100G:4548173988474
409286-1G:4548173988498
409286-10G:4548173988481
409286-BULK:
409286-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gel polymer electrolyte based on poly (acrylonitrile-co-styrene) and a novel organic iodide salt for quasi-solid state dye-sensitized solar cell
Wu J, et al.
Electrochimica Acta, 51(20), 4243-4249 (2006)
Iodine and iodine compounds
Lyday PA and Kaiho T
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 1-13 (2000)
Shuzhong Zhang et al.
Frontiers in immunology, 11, 1871-1871 (2020-09-26)
Macrophage dysfunction is fundamentally related to altered immunity in cystic fibrosis (CF). How genetic deficits in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) lead to these defects remains unknown. Rapid advances in genomic editing such as the clustered regularly interspaced
Alexander David Ardianrama et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 485-493 (2019-06-04)
Although triangular silver (Ag) nanoplates are intrinsically unstable, this characteristic has been taken advantage of in the development of a novel sensing platform. However, most of these applications have relied on halide ions as etchants. In the current work, we
Anke de Vries et al.
Investigative radiology, 50(4), 297-304 (2015-01-01)
The objective of this study was to investigate the feasibility and the accuracy of spectral computed tomography (spectral CT) to determine the tissue concentrations and localization of high-attenuation, iodine-based contrast agents in mice. Iodine tissue concentrations determined with spectral CT