詳細
臭化ナトリウムは、主として有機合成反応において臭素供給源として使用される臭化試薬です。
アプリケーション
臭化ナトリウムは、以下の用途で使用できます:
- マイクロ波支援無溶媒反応におけるアリールアルデヒド、アルキルニトリル、ジメドンの3成分環状縮合によるテトラヒドロベンゾ[b]ピランを合成するための触媒として
- 電気化学的プロセスによりブロモメチル化 γ-ラクトン類を合成するための前駆体として
- 鋭角なエッジを持つ小さなAgナノ粒子を調製するための臭化ナトリウム浴
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
229881-100G:
229881-10G:
229881-VAR:
229881-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Continuous Synthesis of Monodisperse Ag Nanocubes
Albuquerque, et al.
Crystal Growth & Design, 18, 119-125 (2018)
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 8b, 943-943 (2014)
Electrochemical oxidative bromolactonization of unsaturated carboxylic acids with sodium bromide: Synthesis of bromomethylated ?-lactones
Rabin Kim, et al.
Tetrahedron Letters, 88, 153567-153567 (2022)
Ye Tang et al.
Biosensors, 10(9) (2020-09-17)
Glucose sensors are potentially useful tools for monitoring the glucose concentration in cell culture medium. Here, we present a new, low-cost, and reproducible sensor based on a cellulose-based material, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO) oxidized-cellulose nanocrystals (CNCs). This novel biocompatible and inert nanomaterial
Nishant Mehta et al.
Cell reports, 28(10), 2509-2516 (2019-09-05)
V-domain immunoglobulin (Ig) suppressor of T cell activation (VISTA) is an immune checkpoint protein that inhibits the T cell response against cancer. Similar to PD-1 and CTLA-4, a blockade of VISTA promotes tumor clearance by the immune system. Here, we report a