Merck
1.06363
Supelco
Sodium bromide
for inorganic trace analysis, 99.995 Suprapur®
別名:
Sodium bromide, Bromo sodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BrNa
CAS番号:
分子量:
102.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-599-9
NACRES:
NA.21
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気圧
1.3 hPa ( 806 °C)
アッセイ
99.995%
有効性
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
溶解性
946 g/L
密度
3.2 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
1750 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Phosphate (PO₄) (as P): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄) (as S): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.050 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.05 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4