Merck
S4547
Sigma-Aldrich
臭化ナトリウム
BioXtra, ≥99.0%
別名:
NaBr, natrium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBr
CAS番号:
分子量:
102.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050404
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 806 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0%
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
mp
755 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化ナトリウムは以下の用途に用いられています。
  • DNAらせんを無傷で保つためのDNA溶液の透析
  • デシケーター中で保存する可食フィルムサンプルの相対湿度の維持
  • 臭化物イオンの保持時間を確認するための標準物質として
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4547-VAR:
S4547-500G:
S4547-BULK:
S4547-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Physical and structural characterisation of zein and chitosan edible films using nanotechnology tools
Escamilla GM, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 61, 196-203 (2013)
Indirect Determination of Process Impurity Cetrimonium Bromide in Neisseria meningitidis A/C/Y/W-135-DT Conjugate Vaccine by HPAEC-PAD Method
Gudlavallet SK, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 1 (2016)
Confinement of DNA in water-in-oil microemulsions
Swami A, et al.
Langmuir, 24(20), 11828-11833 (2008)
Julian Holley et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 84(5 Pt 2), 056110-056110 (2011-12-21)
Excitation waves on a subexcitable Belousov-Zhabotinsky (BZ) substrate can be manipulated by chemical variations in the substrate and by interactions with other waves. Symbolic assignment and interpretation of wave dynamics can be used to perform logical and arithmetic computations. We
David G Levitt et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 109(3), 786-795 (2010-06-19)
Measurement of body composition changes following bariatric surgery is complicated because of the difficulty of measuring body fat in highly obese individuals that have increased photon absorption and are too large for the standard dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) table. We