Merck
8.14368
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
for synthesis
別名:
Sodium bromate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BrNaO3
CAS番号:
分子量:
150.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-160-4
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
381 °C (decomposition)
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
臭素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体