安全性情報
8.09711
Sigma-Aldrich
Methyl acetate
for synthesis
別名:
Methyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
201-185-2
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
56-58 °C/1013 hPa
蒸気圧:
217 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
217 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
455 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
3.1-16 % (v/v)
pH
7
bp
56-58 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
転移温度
flash point -13 °C
溶解性
250 g/L
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI Key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Adaptable heat pump-assisted dividing-wall column design for intensified downstream processing of bio-propionic acid: This article describes the esterification and separation processes in which methyl acetate is used to achieve higher purity levels in chemical production. This method enhances the recovery of methyl acetate at a purity of 99.9% (T Janković, AJJ Straathof, AA Kiss - Separation and Purification Technology, 2024 - Elsevier) (Source).
  • Beta-irradiation of biomass in the presence of 1-alkyl-3-methyl-imidazolium ionic liquids: Discusses the unexpected product formation during the beta-irradiation of biomass, where methyl acetate plays a crucial role in the chemical reactions of biomass conversion processes (AF Lehrhofer, M Bacher, H Hettegger, S Böhmdorfer - Cellulose, 2024 - Springer) (Source).
  • Supramolecular Gels Based on C3-Symmetric Amides: Explores the application of methyl acetate in the formation of supramolecular gels aimed at environmental applications such as anion-sensing and dye removal from water, demonstrating its versatility in advanced material science (G Kuppadakkath, SS Jayabhavan, KK Damodaran - Molecules, 2024 - mdpi.com) (Source).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1809711/1000:
IN2RCMM809711:
8097112500:
IN28097119025:
IN28097112500:
8097112521:
8097110521:
IN28097115000:
8097111000:
8097110000:
8097112501:
IN28097110500:
8097119999:
試験成績書(COA)