認証
BP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
98.0-102.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
テクニック
API processing | polymorph screening: suitable
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
85.3 g/L
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1008642500:
1008649999:
1008648888:
1008641000:
1008649181:
1008646190:
MX11008641000:
1008640000:
1008646010:
1008648881:
1008646025:
1008649950:
MX11008642500:
1008649183:
1008642500BWT:
CO1E1008642500:
CO1E1008641000:
試験成績書(COA)