蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
165 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
936 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.361 (lit.)
n20/D 1.362
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI Key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Quantitative analysis of seven volatile organic compounds (VOCs) in paint coating samples by dynamic headspace-gas chromatography-mass spectrometry (D-HS-GC-MS)
- Detection of 88 VOCs in breath samples of lung cancer patients using solid-phase microextraction (SPME) combined with GC-MS
- Development of a thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry (TDS-GC/MS) based method for the identification of very volatile organic compounds (VVOCs) in indoor air samples
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45997-1ML-F:4548173154619
45997-VAR-F:
45997-5ML-F:4548173154626
45997-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
プロトコル
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
関連コンテンツ
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene