アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.5441 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.624 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
IC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI Key
FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨードシクロヘキサンの光解離ダイナミクスが、速度マップイメージングを使用して研究されています。ヨードシクロヘキサンと1-オクチンのニッケル触媒カップリングが調査されています。
アプリケーション
ヨードシクロヘキサンは、還流条件下でDMF中のアリールメチルエーテルの脱メチル化試薬として使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238244-25G:4548173987026
238244-100G:4548173987019
238244-VAR:
238244-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
D K Zaouris et al.
The Journal of chemical physics, 135(9), 094312-094312 (2011-09-15)
The photodissociation dynamics of iodocyclohexane has been studied using velocity map imaging following excitation at many wavelengths within its A-band (230 ≤ λ ≤ 305 nm). This molecule exists in two conformations (axial and equatorial), and one aim of the
An efficient method for demethylation of aryl methyl ethers.
Zuo L, et al.
Tetrahedron Letters, 49(25), 4054-4056 (2008)
Jun Yi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(47), 12409-12413 (2013-10-12)
A nicked reaction: The title reaction of terminal alkynes with non-activated secondary alkyl iodides and bromides was accomplished for the first time. This reaction provides a new and practical approach for the synthesis of substituted alkynes (see scheme; cod=cyclo-1,5-octadiene).