アッセイ
98%
フォーム
liquid
不純物
≤2% dichloromethane
屈折率
n20/D 1.420 (lit.)
bp
75 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
azo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
InChI Key
VVWRJUBEIPHGQF-MDZDMXLPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 従来のカンナビノイド類に類似しているクロメン類
- C型肝炎ウイルスNS5BポリメラーゼのMK-3281インヒビター
- 細胞貫通ペプチド(CPP)の模倣体である、ノルボルネン基盤のグアニジンを多く含むポリマー
- 免疫抑制特性だけではなく非LasR誘導特性をも持つ、Pseudomonas aeruginosaの菌体数感知分子N-(3-オキソドデカノイル)-1-ホモセリンラクトンの類縁体
- 色素増感型太陽電池に用いるアクセプター-ドナー-アクセプター有機色素
- PPARα/γデュアルアゴニストである1,3-ジオキサン-2-カルボン酸誘導体
- Morrison-Brunn-HuisgenベタインのMitsunobuおよびArbuzov型多成分適用を経由する、ヒドラジノホスホナート類およびヒドラジノビスホスホナート類
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
222.8 °F
引火点(℃)
106 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
アゾ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225541-BULK:
225541-500G:4548174005934
225541-5G:4548174004814
225541-100G:4548174004807
225541-25G:4548174005927
225541-5KG:
225541-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Reagents for the Mitsunobu Reaction
One of the most powerful and widely used carboncarbon bond forming reactions in organic synthesis is the Mitsunobu reaction.