Merck
135992
Sigma-Aldrich
アゾジカルボン酸ジ-tert-ブチル
greener alternative
98%
別名:
DBAD, NSC 109889, ジ-tert-ブチルアゾジホルメート, ビス(1,1-ジメチルエチル)アゾジカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCON=NCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
230.26
Beilstein:
1911434
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
89-92 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
InChI Key
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒作用を向上させた製品です。
Synple Automated Synthesis Platform(SYNPLE-SC002)により光延反応を自動化します
アプリケーション
キラル有機触媒による不斉フリーデル・クラフツアミノ化に利用。
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 立体選択的セレノ環化/酸化的脱セレニル化反応またはヒドラジン化/環化反応を経由するヘキサペプチド鍵フラグメントの合成
  • 不斉Michael付加反応
  • Mitsunobu反応を経由するジペプチジルペプチダーゼIV依存性の水溶性プロドラッグの合成
  • ペプチド模倣化合物の合成に用いる、立体選択的N-アシルイミニウム媒介環化およびエノラートアミノ化を経由する、ピロロイソキノリンテンプレートの合成
  • Barbier型プロパルギル化反応
  • 細菌のペプチドデフォルミラーゼ(PDF)インヒビターであるフミマイシンの合成
  • グリシンSchiff塩基の不斉アミノ化
好気的条件下でのアルコールの銅触媒グリーン酸化における共酸化剤です。
Modified Markó′s aerobic oxidation of alcohols under atmospheric pressure with air or molecular oxygen at room temperature
軸不斉グアニジンが触媒するβ-ケトエステルの求電子性アミノ反応に用いられる試薬。L-プロリンまたは(S)-2-ピロリジニルテトラゾルなどの有機触媒を用いた、3,6-ジヒドロピリダジンの鏡像選択的合成における構成単位。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
135992-BULK:
135992-25G:
135992-VAR:
135992-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masahiro Terada et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(50), 16044-16045 (2006-12-15)
A newly designed axially chiral guanidine is found to function as an effective platform for asymmetric induction at the alpha-carbon of unsymmetrically substituted 1,3-dicarbonyl compounds. Highly efficient and enantioselective electrophilic amination of various 1,3-dicarbonyl compounds with azodicarboxylate was successfully achieved
Chirally aminated 2-naphthols--organocatalytic synthesis of non-biaryl atropisomers by asymmetric Friedel-Crafts amination.
Sebastian Brandes et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(7), 1147-1151 (2006-01-04)
Synlett, 2548-2548 (2006)
資料
Reagents for the Mitsunobu Reaction
One of the most powerful and widely used carboncarbon bond forming reactions in organic synthesis is the Mitsunobu reaction.