Merck
D51401
Sigma-Aldrich
ジエチル 1,2-ヒドラジンジカルボキシラート
97%
別名:
1,2-ジカルベトキシヒドラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCONHNHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
176.17
Beilstein:
1781585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
bp
250 °C (lit.)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
InChI Key
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D51401-100G:
D51401-BULK:
D51401-1KG:
D51401-25G:
D51401-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D51401-100G
D51401-25G4061832105321