Merck
T84603
Sigma-Aldrich
トリフェニルホスフィンオキシド
98%
別名:
Ph3PO, TPPO, トリフェニルホスフィンモノキシド, トリフェニルリン酸オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3PO
CAS番号:
分子量:
278.28
Beilstein:
745854
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Epoxidations
reagent type: ligand
reaction type: Michael Reaction
mp
150-157 °C (lit.)
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリフェニルホスフィンオキシドは、下記の用途で使用することができます:
  • 非環式第一級および第二級アルコールのアッペル型塩素化反応の触媒として。
  • α,β-不飽和脂肪酸エステルおよびβ,γ-不飽和脂肪酸α-ケトエステル化合物の立体選択的ポリおよびジブロモ化における触媒として。
  • リボフラノシルヨージドを用いたアルコールのリボフラノシル化によるα-リボフラノシドのジアステレオ選択的合成における助触媒として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
356.0 °F
引火点(℃)
180 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T84603-BULK:
T84603-VAR:
T84603-100G:
T84603-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Triphenylphosphine oxide-catalyzed stereoselective poly-and dibromination of unsaturated compounds
Yu T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(58), 7817-7820 (2014)
Phosphine oxide-catalysed chlorination reactions of alcohols under Appel conditions
Denton RM, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(17), 3025-3027 (2010)
B H Lipshutz et al.
Organic letters, 3(12), 1869-1871 (2001-06-19)
[see reaction]. A simple, highly effective method for removing triphenylphosphine and/or triphenylphosphine oxide from reaction mixtures is described. Commercially available high-loading chloromethylated polystyrene 1, modified in situ with NaI, acts as a scavenger resin. Several coupling reactions catalyzed by Pd(0)
Stephen M Richoll et al.
Journal of chromatography. A, 1127(1-2), 147-153 (2006-07-04)
A versatile procedure has been developed and validated for the determination of triphenylphosphine oxide (TPPO) at low levels in various active pharmaceutical ingredients (APIs). This procedure incorporates the use of the novel hollow-fiber liquid-phase microextraction (LPME) for the measurement of
S Takeda et al.
Anticancer research, 13(1), 193-199 (1993-01-01)
We have investigated the nature of lipid peroxidation occurring in association with cancer-killing produced by gamma-linolenic acid (GLA) and iron (Fe) in cultured human breast cancer cells (ZR-75-1: ZR). UV-spectrophotometry, high performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography (GC) or
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
T84603-25G4061835559862
T84603-100G4061835559855