アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Carbonatations
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Hydration Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stannylation
不純物
1-3% 2-bromopyridine
mp
82-84 °C (dec.) (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
InChI
1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
InChI Key
SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
392960-5G:
392960-1G:
392960-VAR:
392960-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック