About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14INO2
CAS番号:
分子量:
283.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
InChI
1S/C8H14INO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-4-6(9)5-10/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SYX00134-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック