Merck
60818
Sigma-Aldrich
塩化コバルト(II)
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (KT)
別名:
コバルトジクロリド, コバルトムリエート, ジクロロコバルト, 塩化第一コバルト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoCl2
CAS番号:
分子量:
129.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
40 mmHg ( 0 °C)
品質水準
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥98.0% (KT)
形状
powder
不純物
≤2% water
mp
724 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化コバルト(II)はコバルトの無水塩です。塩化コバルト(II)は、アセトニトリル存在下のさまざまなエステルの合成に関与します。
アプリケーション
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、金属間化合物微粒子が生成し、構造材料としてや、優れた熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ化合物として用いられます。
塩化コバルト(II)は、以下の研究において触媒として使用される可能性があります:
  • さまざまなアルコール(第1級、第2級)のアシル化。
  • さまざまなヒドロキシル化合物のアシル化(高い選択性)。
  • オキシランの位置選択的開環反応。
  • 無水塩または酸塩化物のチオールとのカップリング反応。
  • 化学選択的ジチオアセタール化反応を介したアルデヒドの保護。
  • β-エナミノンとβ-エナミノエステルの無溶媒合成。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60818-BULK:
60818-50G:4548173319889
60818-VAR:
60818-250G:4548173319872
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cobalt (II) chloride-mediated synthesis of β-enamino compounds under solvent-free conditions.
Zhang ZH and Hu JY.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1447-1451 (2006)
Cobalt (II) chloride catalysed cleavage of ethers with acyl halides: Scope and mechanism.
Iqbal J and Srivastava RR.
Tetrahedron, 47(18), 3155-3170 (1991)
Cobalt (II) chloride catalyzed acylation of alcohols with acetic anhydride: scope and mechanism.
Iqbal J and Srivastava RR.
The Journal of Organic Chemistry, 57(7), 2001-2007 (1997)
An unusual chemoselectivity in cobalt (II) chloride catalysed cleavage of oxiranes with anilines: A highly regioselective synthesis of β-amino alcohols.
Iqbal J and Pandey A.
Tetrahedron Letters, 31(4), 575-576 (1990)
Xin Li et al.
Molecular and cellular biology, 40(8) (2020-01-29)
Fibrosis is recognized as the major pathological change in adipose tissue during the development of obesity. However, the detailed mechanisms governing the interactions between the fibrotic components and their modifiers remain largely unclear. Here, we reported that matrix metalloproteinase 14