Merck
409332
Sigma-Aldrich
塩化コバルト(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
別名:
コバルトジクロリド, コバルトムリエート, ジクロロコバルト, 塩化第一コバルト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoCl2
CAS番号:
分子量:
129.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.995% trace metals basis
フォーム:
beads
蒸気圧
40 mmHg ( 0 °C)
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
724 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
システイン結合金属酵素活性のモデルとなり得る、5配位ヘテロレプチンチオラ-ト/N 錯体の前駆体です。
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、金属間化合物微粒子が生成し、構造材料としてや、優れた熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ化合物として用いられます。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
409332-1G:4548173314310
409332-1G-PW:
409332-BULK:
409332-5G:4548173314327
409332-5G-PW:
409332-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shoner, S.C. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 5721-5721 (1998)
Cobalt (II) chloride-mediated synthesis of β-enamino compounds under solvent-free conditions.
Zhang ZH and Hu JY.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1447-1451 (2006)
Cobalt (II) chloride catalysed cleavage of ethers with acyl halides: Scope and mechanism.
Iqbal J and Srivastava RR.
Tetrahedron, 47(18), 3155-3170 (1991)
Cobalt (II) chloride catalyzed acylation of alcohols with acetic anhydride: scope and mechanism.
Iqbal J and Srivastava RR.
The Journal of Organic Chemistry, 57(7), 2001-2007 (1997)
An unusual chemoselectivity in cobalt (II) chloride catalysed cleavage of oxiranes with anilines: A highly regioselective synthesis of β-amino alcohols.
Iqbal J and Pandey A.
Tetrahedron Letters, 31(4), 575-576 (1990)
資料
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
すべて表示