Merck
15862
Sigma-Aldrich
塩化コバルト 0.1 M 溶液
別名:
塩化コバルト(II) 溶液, 添加剤スクリーニング溶液24/キット番号78374
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
グレード
for analytical purposes
密度
1.01 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
塩化コバルト0.1M溶液は、前立腺癌細胞における低酸素暴露やHIF-1(低酸素誘導因子1)発現のシミュレーションに使用されています。 ヒト腸上皮細胞における低酸素誘導にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
塩化コバルトは、低酸素誘導因子-1α(HIF-1α)、エリスロポエチン、および解糖酵素の増加によって、細胞における低酸素状態を誘導します。ラット神経PC12細胞におけるミトコンドリアDNAの損傷にも関与します。 また、アポトーシスの誘導にも関与します。
塩化コバルト0.1M溶液は、添加剤スクリーニングキットの添加剤スクリーニング溶液です。添加剤スクリーニングキットは、添加剤を迅速かつ簡便に評価し、サンプルの結晶化に影響を与える添加剤が効果を発揮できるように設計されています。添加剤キットは、結晶化条件を洗練するためのツールです。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15862-VAR-F:
15862-BULK-F:
15862-100ML-F:
15862-1ML-F:4548173313290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
CoCl(2) induces apoptosis via the 18 kDa translocator protein in U118MG human glioblastoma cells.
Zeno S, et al.
Biochemistry, 48, 4652-4652 (2009)
Exposure to hypoxia following irradiation increases radioresistance in prostate cancer cells.
Hennessey D, et al.
Urologic Oncology, 31, 1106-1106 (2013)
Downregulation of duodenal SLC transporters and activation of proinflammatory signaling constitute the early response to high altitude in humans.
Wojtal KA, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 307, G673-G673 (2014)
Mengxin Lu et al.
Cell death & disease, 9(10), 1046-1046 (2018-10-14)
Cold-inducible RNA binding protein (CIRBP) has been reported to be associated with distinct tumorigenesis. In this study, we investigated the role of CIRBP in human bladder cancer (BCa), indicating that CIRBP is overexpressed in BCa tissues and cell lines to
Mitochondrial DNA damage and a hypoxic response are induced by CoCl(2) in rat neuronal PC12 cells.
Wang G, et al.
Nucleic Acids Research, 28, 2135-2135 (2000)