グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
40 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
98-102%
形状
solid
不純物
≤0.01% water-insoluble matter
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤25 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- To convert various aldoximes into corresponding nitriles in the presence of an inorganic base.
- To prepare organic-inorganic polyvinylidene fluoride nanofiber composites (PVDF/CoCl2) for the production of pure hydrogen production from NaBH4.
It can also be used as a cobalt precursor to synthesize nickel-cobalt-based binary metal phosphide (NiCoP) hollow spheres, which are used for electrocatalysis and energy storage (supercapacitor) applications.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31277-BULK:
31277-250G:
31277-6X250G:
31277-VAR:
31277-6X100G:
31277-1.5KG:
31277-100G:4548173922126