Merck
1.06717
Supelco
Nickel(II) chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Nickel(II) chloride hexahydrate, Nickel dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Ni · 6H2O
CAS番号:
分子量:
237.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-743-0
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥98.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
186 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
140 °C (anhydrous substance; decomposes)
溶解性
2540 g/L
密度
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
かさ密度
640 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ni+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Enhanced photocatalytic and electrochemical performance of hydrothermally prepared NiO-doped Co nanocomposites.: This study explores the synthesis of Nickel(II) chloride hexahydrate as a precursor in the hydrothermal preparation of NiO-doped Co nanocomposites. The research demonstrates significant improvements in both photocatalytic and electrochemical properties, highlighting the potential applications in advanced material science and analytical chemistry (Venkatachalapathy et al., 2024, doi:10.1002/bio.4768).
関連事項
Replaces: NX0325-5
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
conforms to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3