グレード
reagent
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- in the preparation of nickel platting solution for galvanostatically coating nickel inside the reduced carbon layer during the synthesis of multiwall carbon nanotube micromotors
- in screening of metals for inflammatory effect on vascular endothelial cells
- as an additive in artificial cerebrospinal fluid (ACSF) to analyse excitatory post synaptic currents (EPSPs) in the hippocampus slices
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N6136-VAR:
N6136-500G:4548173295343
N6136-BULK:
N6136-100G:4548173295336