Merck
203890
Sigma-Aldrich
硫酸ニッケル(II) 七水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Nickel sulfate heptahydrate, Nickelous sulfate heptahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiSO4 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
280.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.948 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸ニッケル(II)七水和物は水溶性の固体で、電気化学、触媒、電子工学、光電子工学など、さまざまな産業用途で広く利用されています。その電気化学的特性により、電極材料の合成において重要な成分であり、電池、スーパーキャパシタ、燃料電池などに使用されています。
アプリケーション
硫酸ニッケル(II)七水和物は、以下のような研究開発に利用できます: 
  • その簡便性、スケールアップの容易さ、粒子スケールでの均質構造の生成能力により、共沈法によるリチウムイオン電池用のニッケルリッチ正極材料(NMC、NCA)を生成するための重要な前駆体として。      
  • Ni-NTNW(ニッケルナノチューブネットワーク)を製造する電着プロセスにおけるニッケル源として使用し、その後、電気活性 NiCo-LDH 材料でコーティングして、階層型スーパーキャパシタ電極を形成します。  
  • 金属キレートモノマーの調製における重要な成分である、桂皮酸ニッケル(II)錯体を合成するための前駆体として。
  • 高効率酸素発生反応(OER)三金属 Fe-Co-Ni 電極触媒を他の金属硫酸塩と合成するため。
  • コーティング用高エントロピー合金を合成し、硬度、耐摩耗性、耐食性を向上させるため。
特徴および利点
  • 32 種類の元素の微量金属解析(=< 15 ppm)による高純度で、電池に最適です。   
  • 高い水溶性を備え、さまざまな用途の複合材料の合成に最適です。
  • Al、K、Na、Mg、Cu、Co などの金属イオンが低 ppm レベルで含まれており 7) 、99.999 % の純度はニッケルメッキに最適です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203890-10G:4548173293660
203890-BULK:
203890-VAR:
203890-250G:4548173293677
203890-50G:4548173293684
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Timothy S Kountz et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 207(5), 1275-1287 (2021-08-15)
The airway epithelial cells (AECs) lining the conducting passageways of the lung secrete a variety of immunomodulatory factors. Among these, PGE2 limits lung inflammation and promotes bronchodilation. By contrast, IL-6 drives intense airway inflammation, remodeling, and fibrosis. The signaling that
Shuke Xiao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(25), e2204238119-e2204238119 (2022-06-15)
The Anthropocene Epoch poses a critical challenge for organisms: they must cope with new threats at a rapid rate. These threats include toxic chemical compounds released into the environment by human activities. Here, we examine elevated concentrations of heavy metal
Natali L Chanaday et al.
Neuron, 109(8), 1314-1332 (2021-03-13)
Store-operated calcium entry (SOCE) is activated by depletion of Ca2+ from the endoplasmic reticulum (ER) and mediated by stromal interaction molecule (STIM) proteins. Here, we show that in rat and mouse hippocampal neurons, acute ER Ca2+ depletion increases presynaptic Ca2+
Dejan Popović et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(10) (2019-10-09)
: This study examined the hepatoprotective and anti-inflammatory effects of anthocyanins from Vaccinim myrtillus (bilberry) fruit extract on the acute liver failure caused by carbon tetrachloride-CCl4 (3 mL/kg, i.p.). The preventive treatment of the bilberry extract (200 mg anthocyanins/kg, orally
Adel Almogren et al.
Annals of Saudi medicine, 32(4), 404-407 (2012-06-19)
Contact allergy is associated with a significant morbidity all over the world. This study was performed to investigate the pattern of sensitization by contact allergens in the local population. Retrospective study to investigate patch test reactivity among patients with clinical
資料
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.