Merck
CDS004010
Sigma-Aldrich
cobalt(ii) sulfate heptahydrate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H14CoO11S
CAS番号:
分子量:
281.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
crystals
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CDS004010-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Laura Sonnack et al.
Neurotoxicology and teratology, 50, 33-42 (2015-05-27)
Low level metal contaminations are a prevalent issue with often unknown consequences for health and the environment. Effect-based, multifactorial test systems with zebrafish embryos to assess in particular developmental toxicity are beneficial but rarely used in this context. We therefore