Merck
1.02556
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CoO4S · 7H2O
CAS番号:
分子量:
281.10
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-334-2
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
形状
solid
有効性
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98 °C
溶解性
362 g/L
密度
1.95 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: CX1825; CX1825-2
アナリシスノート
Assay (complexometric, CoSO₄ 7 H₂O): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3