グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
orange to very dark red
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2
InChI Key
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Cobalt(II) sulphate heptahydrate catalyses the formation of -acetamido ketones via a one-pot multi-component reaction coupling aromatic aldehyde, acetophenone, and acetyl chloride in acetonitrile.
- It was used to synthesis the bimetallic magnetic nanomaterial CoPt3, which was used to study ferromagnetic phase transitions from solid solution alloy to chemical ordering phase using XAS.
- Furthermore, heterogeneous OER catalysts (CoOx, CoPi, CoFeOx) were synthesized by using Cobalt(II) sulphate heptahydrate for water oxidation which has the importannce for solar water-splitting devices, water electrolyzers, and Li-air batteries.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
935751-VAR:
935751-250G:
935751-BULK:
935751-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)