Merck
F8508
Sigma-Aldrich
硝酸鉄(III) 九水和物
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
硝酸第二鉄 九水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
404.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
98-101%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
47 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫酸鉄(II)七水和物は、細胞培養に用いられ、通常はトランスフェリン、クエン酸、または他の鉄輸送分子と結合します。
アプリケーション
  • Chemistry of iron nitrate-based precursor solutions for spray-flame synthesis: This study explores the chemical properties and solubility behavior of iron(III) nitrate nonahydrate in the context of producing nanoparticles via spray-flame synthesis, presenting a method that could advance material fabrication technologies (Stodt et al., 2019).
  • Development of Nitrolactonization Mediated by Iron(III) Nitrate Nonahydrate: This paper introduces a novel synthetic application of iron(III) nitrate nonahydrate in the nitrolactonization process, enhancing the methodology for constructing lactone frameworks in organic chemistry (Yoshimura et al., 2020).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F8508-BULK:
F8508-500G:
F8508-100G:4548173949161
F8508-1KG:
F8508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silica supported ferric nitrate nonahydrate: selective oxidation of benzoins under mild conditions.
Paul AM, et al.
Synthetic Communications, 33(15), 2581-2584 (2003)
Synthesis of iron (III)-doped titania nanoparticles and its application for photodegradation of sulforhodamine-B pollutant.
Kumbhar A and Chumanov G.
Journal of Nanoparticle Research, 7(4-5), 489-498 (2005)
Thermal decomposition of Ni (II) and Fe (III) nitrates and their mixture.
Elmasry MAA, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 52(2), 489-495 (1998)
Yu Jin Park et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 236-236 (2020-06-14)
The in vitro production of mature human red blood cells (RBCs) from induced pluripotent stem cells (iPSCs) has been the focus of research to meet the high demand for blood transfusions. However, limitations like high costs and technological requirements restrict
Marek Basler et al.
Proteomics, 6(23), 6194-6206 (2006-11-30)
Restricting bacterial growth by iron-chelating proteins that reduce iron availability in mucosal secretions and body fluids belongs to basic mechanisms of innate immunity. Most pathogens and commensals thus developed gene regulons responding to iron concentration and encoding iron acquisition systems