認証
DIN 50970 H
品質水準
フォーム
powder or crystals
組成
Ni and Co, ≥20.6%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
不純物
≤0.05% insoluble in H2SO4
pH
≥3.5 (20 °C, 20%)
微量陽イオン
As: ≤10 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤5000 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13635-1KG-R:4548173307145
13635-50KG-R:
13635-6X2.5KG-R:
13635-6X1KG-R:
13635-BULK-R:
13635-2.5KG-R:4548173307152
13635-VAR-R:
13635-50KG-H:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.