Merck
5.43830
Supelco
Ammonia solution
25%, for HPLC LiChropur
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142110
NACRES:
NB.21
製品名
水酸化アンモニウム 溶液, for HPLC LiChropur
認証
suitable for DIN 38407-42
品質水準
蒸気圧
483 hPa ( 20 °C)
expl. lim.
27 %
テクニック
HPLC: suitable
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ammonia solution with a concentration of 25%serves as a mobile-phase additive or buffer in HPLC analysis. It is used toadjust the pH of the mobile phase during the chromatographic process.
アプリケーション
  • Fabrication of ammonia and acetic acid-responsive intelligent films: Discusses the development of intelligent films sensitive to ammonia and acetic acid, highlighting the versatility of 25% ammonia solutions in material science applications and their potential in creating responsive packaging materials (Xiang et al., 2024).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2