アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
密度
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCCCI
InChI
1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241946-25G:4548173987149
241946-100G:4548173987156
241946-500G:
241946-VAR:
241946-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック