Merck
177857
Sigma-Aldrich
1-ヨードヘプタン
98%
別名:
ヘプチルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6I
CAS番号:
分子量:
226.10
Beilstein:
1697161
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
密度
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCCCCCI
InChI
1S/C7H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
InChI Key
LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Iodoheptane was used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
177857-VAR:
177857-50G:4548173992785
177857-BULK:
177857-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Barada Prasanna Dash et al.
Organic letters, 10(11), 2247-2250 (2008-05-10)
Symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters on the periphery have been synthesized in good yields via silicon tetrachloride mediated cyclotrimerization reactions of 9-benzyl derivatives of carboranes with acetyl group substitution on the benzene ring. Facile functionalization of these symmetrical core