Merck
297054
Sigma-Aldrich
(トリメチルシリル)メチルリチウム 溶液
1.0 M in pentane
別名:
(Lithiomethyl)trimethylsilane, Neosilyllithium, [(Trimethylsilyl)methyl]lithium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH2Li
CAS番号:
分子量:
94.16
Beilstein:
4123225
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
1.0 M in pentane
bp
35-36 °C
密度
0.65 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H11Si.Li/c1-5(2,3)4;/h1H2,2-4H3;
InChI Key
RJPBNMJOQNIBQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
重合反応やシクロシロキサンとの共重合反応を起こします。金属錯体をアルキル化します
包装
25 mL Sure/Sealボトルは、使い捨てボトルとして推奨します。 穿刺を繰り返すと、製品のパフォーマンスが低下する恐れがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
297054-50ML:4548173936222
297054-4X25ML:4548173925660
297054-BULK:
297054-VAR:
297054-600ML:4548173936239
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polym. Bull., 32, 35-35 (1994)
Verena M Birkelbach et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(64), 14711-14720 (2019-09-07)
A series of solvent-free heteroleptic terminal rare-earth-metal alkyl complexes stabilized by a superbulky tris(pyrazolyl)borato ligand with the general formula [TptBu,Me LnMeR] have been synthesized and fully characterized. Treatment of the heterobimetallic mixed methyl/tetramethylaluminate compounds [TptBu,Me LnMe(AlMe4 )] (Ln=Y, Lu) with
Journal of Organometallic Chemistry, 447, 51-51 (1993)
Xiaoyan Tang et al.
Nature communications, 9(1), 2345-2345 (2018-06-13)
Bacterial poly(3-hydroxybutyrate) (P3HB) is a perfectly isotactic, crystalline material possessing properties suitable for substituting petroleum plastics, but high costs and low volumes of its production are impractical for commodity applications. The chemical synthesis of P3HB via ring-opening polymerization (ROP) of