Merck
442178
Sigma-Aldrich
p-トリルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
4-メチルフェニルマグネシウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
195.34
Beilstein:
636491
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
1.002 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
p-臭化トリルマグネシウムは一般的なグリニヤール試薬です。また、さまざまなクロスカップリング反応にも使用されます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442178-1L:4548173151205
442178-VAR:
442178-BULK:
442178-100ML:4548173151199
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed cross coupling of Grignard reagents with in situ-derived enol phosphates.
Miller JA
Tetrahedron Letters, 43(39), 7111-7114 (2002)
Highly selective biaryl cross-coupling reactions between aryl halides and aryl Grignard reagents: a new catalyst combination of N-heterocyclic carbenes and iron, cobalt, and nickel fluorides.
Hatakeyama T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(33, 11949-11963 (2009)
Palladium-and Nickel-Catalyzed Kumada Cross-Coupling Reactions of gem-Difluoroalkenes and Monofluoroalkenes with Grignard Reagents.
Dai W
The Journal of Organic Chemistry, 79(21), 10537-10546 (2014)
Dinuclear Iron Complex-Catalyzed Cross-Coupling of Primary Alkyl Fluorides with Aryl Grignard Reagents.
Mo Z, et al.
Organometallics, 31(18), 6518-6521 (2012)