Merck
282235
Sigma-Aldrich
メチルマグネシウムブロミド 溶液
1.4 M in THF: toluene (1:3)
別名:
Bromomethylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3MgBr
CAS番号:
分子量:
119.24
Beilstein:
3535220
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.4 M in THF: toluene (1:3)
密度
1.018 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
一般に臭化メチルマグネシウムは、アルデヒドおよびケトンのカルボニル基と反応することで、CC結合形成用のグリニャール試薬として使用されています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
282235-18L:4548173253640
282235-20L:
282235-100ML:4548173129549
282235-800ML:4548173129556
282235-VAR:
282235-PZ:
282235-90L:4548173253657
282235-BULK:
282235-4X25ML:4548173371559
282235-100L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alcohols: Reactions and Synthesis
Organic Chemistry Study Guide: Key Concepts, Problems, and Solutions (2015)
Snahel Patel et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(1), 401-418 (2014-10-24)
Dual leucine zipper kinase (DLK, MAP3K12) was recently identified as an essential regulator of neuronal degeneration in multiple contexts. Here we describe the generation of potent and selective DLK inhibitors starting from a high-throughput screening hit. Using proposed hinge-binding interactions
資料
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
282235-100ML4061826227909
282235-90L
282235-18L
282235-4X25ML4065268447390
282235-800ML4061837796906