Merck
189901
Sigma-Aldrich
メチルマグネシウムクロリド 溶液
3.0 M in THF
別名:
Chloromethylmagnesium, Methyl magnesium chloride, Methylmagnesiumchloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3MgCl
CAS番号:
分子量:
74.79
Beilstein:
3587199
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
自己発火温度
609 °F
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
3.0 M in THF
密度
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化メチルマグネシウム溶液(THFを溶媒として3 M)は、ジアルドース誘導ニトロンにより1.3-付加を受け、N-ベンジルヒドロキシルアミンを生成します。このようなN-ベンジルヒドロキシルアミンのN-O結合の還元開裂により、N-ベンジルアミノ糖が生じます。これは、生物活性化合物の主な成分です。また、Garner型アルデヒドと反応して、対応する二級アルコールを生成します。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
単回使用ボトルとして、25 mLの Sure/Sealボトルを推奨します。 繰り返し孔を開けると、製品の性能が低下する可能性が高くなります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
189901-PZ:
189901-8L:4548173112060
189901-20L:
189901-4X10ML:
189901-BULK:
189901-800ML:4548173112053
189901-18L:4548173112046
189901-100ML:4548173112039
189901-4X25ML:4548173308241
189901-VAR:
189901-18L-C:
189901-18L-KL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new route to aminosugars from sugar nitrones: synthesis of 6-deoxynojirimycin.
Dhavale DD
Tetrahedron Asymmetry, 8(9), 1475-1486 (1997)
資料
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
189901-4X10ML
189901-8L4061837789779
189901-100ML4061838759498
189901-18L
189901-18L-KL4061837789762
189901-4X25ML4061838759504
189901-800ML4061838759511