Merck
328820
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
199.30
Beilstein:
636802
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
1.021 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-フルオロフェニルマグネシウムブロミド溶液(Grignard(グリニャール)試薬)は、以下の合成の試薬として使用できます。
  • パロキセチンの合成における有用で重要な中間体。
  • チオールとのクロスカップリング反応によるアリールスルフィド。
  • アンドロゲン受容体アンタゴニストとしての4-アリールメチル-1-フェニルピラゾールおよび4-アリールオキシ-1-フェニルピラゾール誘導体。
  • アプレピタントを調製するためのGrignard(グリニャール)中間体。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328820-BULK:
328820-4X25ML:
328820-800ML:4548173135793
328820-100ML:4548173135786
328820-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective synthesis of 3-substituted-4-aryl piperidines useful for the preparation of paroxetine
Murthy KS K, et al.
Tetrahedron Letters, 44(28), 5355-5358 (2003)
Understanding the origin of unusual stepwise hydrogenation kinetics in the synthesis of the 3-(4-fluorophenyl) morpholine moiety of NK1 receptor antagonist aprepitant
Brands KMJ, et al.
Organic Process Research & Development, 10(1), 109-117 (2006)
Design, synthesis, and biological evaluation of 4-arylmethyl-1-phenylpyrazole and 4-aryloxy-1-phenylpyrazole derivatives as novel androgen receptor antagonists
Yamamoto S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(7), 2338-2352 (2012)
Jun-Hao Cheng et al.
The Journal of organic chemistry, 77(22), 10369-10374 (2012-10-17)
A convenient one-pot approach for the synthesis of aryl sulfides through the coupling of thiols with Grignard reagents in the presence of N-chlorosuccinimide is described. The sulfenylchlorides were formed when thiols were treated with N-chlorosuccinimide, and the resulting sulfenylchlorides were
S K Aggarwal et al.
Clinical chemistry, 40(8), 1494-1502 (1994-08-01)
A stable isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method is described for the determination of lead (Pb) in urine and whole blood. The use of lithium bis(trifluoroethyl)dithiocarbamate Pb(FDEDTC) as a chelating agent showed strong memory effect, restricting the range of