Merck
561029
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
Bromo(3,5-difluorophenyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3MgBr
CAS番号:
分子量:
217.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.971 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc(F)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide can be used:
  • As a starting material in the synthesis of cis-2-phenyl-1-amino-cyclopentanes as AMPA receptor potentiators.
  • To prepare copper(I) complexes, which are used as luminescent guest molecules in organic light-emitting diodes (OLEDs).
  • As an intermediate in the synthesis of 2-aminoethylbenzofuran H3 receptor antagonists.
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561029-BULK:
561029-VAR:
561029-50ML:4548173169941
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly efficient green organic light-emitting diodes containing luminescent tetrahedral copper(i) complexes
Igawa S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(3), 542-551 (2013)