形状
solution
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.949 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)c1cc(C(C)C)c([Mg]Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23.BrH.Mg/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6;;/h7-8,10-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
LXUAJPDGIIDXFR-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F
引火点(℃)
-30 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731749-BULK:
731749-VAR:
731749-50ML:4548173308302