B75158
ブロモペンタフルオロベンゼン
99%
別名:
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
1.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI Key
XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B75158-VAR:
B75158-5G:
B75158-1KG:
B75158-50G:
B75158-10G:
B75158-BULK:
B75158-5KG:
B75158-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
B75158-250G | |
B75158-10G | 4061833441855 |
B75158-50G | 4061833441862 |
B75158-5G |