Merck
244481
Sigma-Aldrich
1-(トリメチルシリル)プロピン
99%
別名:
トリメチル-1-プロピニルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
112.24
Beilstein:
1071311
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
密度
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-(トリメチルシリル)プロピンは、パラジウム触媒炭素環化反応による高置換型インデンの合成や、2-ブロモフェニルボロン酸とのロジウム触媒反応によるインデノンの合成に使用されます
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
244481-5G:
244481-BULK:
244481-25G:
244481-VAR:
244481-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Daohua Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(1), 251-262 (2006-12-30)
The synthesis of highly substituted indenes has been achieved by three different transition metal-mediated methods. The first method involves the palladium-catalyzed carboannulation of internal alkynes. The second method utilizes a two-step approach, which involves first the palladium/copper-catalyzed cross-coupling of terminal
Tetrahedron Letters, 33, 5969-5969 (1992)
Yasuyuki Harada et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(17), 5766-5771 (2007-04-10)
The Rh-catalyzed reaction of alkynes with 2-bromophenylboronic acids involves carbonylative cyclization to give indenones. The key steps in the reaction involve the addition of an arylrhodium(I) species to an alkyne and the oxidative addition of C-Br bonds on the adjacent
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25, 1353-1353 (1987)
Journal of the American Chemical Society, 105, 7473-7473 (1983)