アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
44-45 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#CCBr
InChI
1S/C6H11BrSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h5H2,1-3H3
InChI Key
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-ブロモ-1-(トリメチルシリル)-1-プロピンはプロパギル化剤として機能すると報告されています。 インジウム金属を使用することにより、3-ブロモ-1-(トリメチルシリル)-1-プロピンとα-ケトエステルとの反応に選択性を持たせる研究が行われています。
アプリケーション
3-ブロモ-1-(トリメチルシリル)-1-プロピンは、テトラヒドロイソキノリン-3-カルボン酸誘導体の調製に使用することができます。 β-ケトエステルジアニオンのアルキル化(γ-炭素)の試薬として使用することができます。 また、末端共役エニンおよびアレンアルコールの調製に使用することができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
377775-BULK:
377775-1G:
377775-VAR:
377775-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 414-414 (1991)
A convenient allylation of 1, n-dicarbonyl compounds using organoindium reagents.
Lee PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 22(12), 2301-2304 (2001)
A Convenient Propargylating Agent. 3-Bromo-1-Trimethylisilyl-1-Propyne.
Miller RB.
Synthetic Communications, 2(5), 267-272 (1972)
Liebigs Ann. Chem., 673-673 (1994)
Utilization of trimethylsilylpropyne as an acetonyl unit in the synthesis of cyclopentenones. Applications to the synthesis of jasmone and dihydrojasmone. Can
Sum P-E and Weiler L.
Canadian Journal of Chemistry, 56(17), 2301-2304 (1978)